Principaux documents
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html