Principaux documents
SY3H98B97551
Synthonix Corporation
5-Bromo-2H-chromen-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H5BrO2/c10-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(11)12-8/h1-5H
Clé InChI
ZBZOUPQOVMAVPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76362.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76362.html