Principaux documents
SY3H98B974B7
Synthonix Corporation
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H2
Clé InChI
XDINJRVXGNVXRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75583.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75583.html