Principaux documents
SY3H98B9748B
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrF2NO/c9-7-3-6(13-8(10)11)2-1-5(7)4-12/h1-3,8H
Clé InChI
DEKFUJSIORNWKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75333.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75333.html