Principaux documents
SY3H98B9744E
Synthonix Corporation
4,6-Bis(4-fluorophenyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,6-bis(4-fluorophenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C16H10F2N2/c17-13-5-1-11(2-6-13)15-9-16(20-10-19-15)12-3-7-14(18)8-4-12/h1-10H
Clé InChI
QHXSHRCALYKRKU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74493.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74493.html