Principaux documents
SY3H98B9743E
Synthonix Corporation
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-7-8(11)6-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Clé InChI
QIAURBVQLIUTQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74405.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74405.html