Principaux documents
SY3H98B9733F
Synthonix Corporation
4-Amino-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-5-3-9(8-7-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2,6H2
Clé InChI
APQVXCJWAKCUGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76110.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76110.html