Principaux documents
SY3H98B9732F
Synthonix Corporation
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-9-6(7)4-5(8-9)2-3-10/h4,10H,2-3,7H2,1H3
Clé InChI
JRSKQEWIYRRISL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75947.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75947.html