Principaux documents
SY3H98B972E5
Synthonix Corporation
4-Amino-6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-5-2-1-4-6(12-5)7(9)11-3-10-4/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
QPYPQWUXCWISAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75302.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75302.html