Principaux documents
SY3H98B972B4
Synthonix Corporation
4-[2-(Boc-amino)-2-propyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H32BNO4/c1-17(2,3)24-16(23)22-18(4,5)14-10-12-15(13-11-14)21-25-19(6,7)20(8,9)26-21/h10-13H,1-9H3,(H,22,23)
Clé InChI
MMJKUKSXAGYJAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74975.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74975.html