Principaux documents
SY3H97AC68F5
Synthonix Corporation
(2-Oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.92
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BNO3/c8-5-4(6(9)10)2-1-3-7-5/h1-3,9-10H,(H,7,8)
Clé InChI
GLZIGOHMFYRHAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11948.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11948.html