Principaux documents
SY3H95ECD9B0
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)6-12-4-5-3-11-1-2-13(5)6/h1-4H
Clé InChI
KXHWOUDLBWTSJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15526.html