Principaux documents
SY3H95ECD814
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-6-8-4-3-5-12(8)7-11-9/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
RUBOVOPFBPEEJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/52322.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52322.html