Principaux documents
SY3H95ECD792
Synthonix Corporation
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-6(2)12-8(11-5)7(4-10-12)9(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
UWWGTDIBDPROEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51731.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51731.html