Principaux documents
SY3H95ECD734
Synthonix Corporation
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazinemethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O/c8-6-1-2-7-9-5(4-12)3-11(7)10-6/h1-3,12H,4H2
Clé InChI
NNACWOFKWGHMIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5641.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5641.html