Principaux documents
SY3H95ECD606
Synthonix Corporation
7-Bromo-4-chloroimidazo[2,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-4-chloroimidazo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-3-1-8-5-4(7)9-2-10-11(3)5/h1-2H
Clé InChI
RRXLWAFFBIFFKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11600.html