Principaux documents
SY3H95E5E33A
Synthonix Corporation
2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2O.ClH/c13-7-11-3-1-2-4-12(11)15-9-10-5-6-14-8-10;/h1-4,10,14H,5-6,8-9H2;1H
Clé InChI
YNQKDNYYYPRDKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62580.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62580.html