Principaux documents
SY3H95E5E15A
Synthonix Corporation
Lithium 4-(1-(2,4-diaminopteridin-6-yl)pent-4-yn-2-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.3
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 4-(1-(2,4-diaminopteridin-6-yl)pent-4-yn-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C18H16N6O2.Li/c1-2-3-12(10-4-6-11(7-5-10)17(25)26)8-13-9-21-16-14(22-13)15(19)23-18(20)24-16;/h1,4-7,9,12H,3,8H2,(H,25,26)(H4,19,20,21,23,24);/q;+1/p-1
Clé InChI
SNHWNKYENQEKML-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66438.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66438.html