Principaux documents
SY3H95E5DDC7
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{7-azaspiro[3.5]nonan-1-yl}carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.81
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (7-azaspiro[3.5]nonan-1-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O2.ClH/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-4-5-13(10)6-8-14-9-7-13;/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
GODFYQSGXJOUKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60349.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60349.html