Principaux documents
SY3H95E5DD7E
Synthonix Corporation
1-Benzyl 3-methyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzyl 3-methyl 4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO5/c1-20-14(18)12-9-16(8-7-13(12)17)15(19)21-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
Clé InChI
IMXBDLLIOVQVIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to brown solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/58304.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58304.html