Principaux documents
SY3H94E1CBC0
Synthonix Corporation
2,3,5,6-Tetramethylphenylzinc iodide, 0.50 M in THF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.51
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
iodo(2,3,5,6-tetramethylphenyl)zinc
Inchi Code
1S/C10H13.HI.Zn/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2;;/h5H,1-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JAVPDBYPXKPWAI-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73126.html