Principaux documents
SY3H7CF2B272
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-6-methoxynicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.61
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-6-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-7-3-6(9)5(4-10-7)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
WAYNSSWMZJRJKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63832.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63832.html