Principaux documents
SY3H7CF2B17A
Synthonix Corporation
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-phenylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C10H11N/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
PGQTYXFMSZUGOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62343.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62343.html