Principaux documents
SY3H7CF2AF11
Synthonix Corporation
2-Ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-2-10-9(7-12)8-5-3-4-6-11(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
UWJLUCSEPRXAGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63974.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63974.html