Principaux documents
SY3H7CF2912D
Synthonix Corporation
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H4F2O3/c8-7(9)11-5-2-1-4(10)3-6(5)12-7/h1-3,10H
Clé InChI
GEHVTOIGEVNIEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63732.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63732.html