Principaux documents
SY3H7CF29121
Synthonix Corporation
2,5-Diiodobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.92
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-diiodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3I2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Clé InChI
SXOHPRPFFZRIJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63461.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63461.html