Principaux documents
SY3H7CF2904E
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
FFLQWMDYINEUQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64073.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64073.html