Principaux documents
SY3H7CF2903B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-6-3-4-9-7(8)10-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
NWKPCTJWFJSBAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63876.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63876.html