Principaux documents
SY3H7CF28FB9
Synthonix Corporation
N-(2-Cyano-3-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-cyano-3-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-4-2-3-8(10)7(9)5-11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
YFVFTRGWSNJEMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63426.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63426.html