Principaux documents
SY3H7CF28F7B
Synthonix Corporation
Cis-2-benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3aR,6aS)-2-benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-11(5-3-1)8-15-9-12-6-14-7-13(12)10-15/h1-5,12-14H,6-10H2/t12-,13+
Clé InChI
AOBSJQWEYXEPBK-BETUJISGSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67418.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67418.html