Principaux documents
SY3H7CF28E31
Synthonix Corporation
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.04
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-7-2-1-3-11-6(5-12)4-10-8(7)11/h1-5H
Clé InChI
UPVVPSKLFGVMEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63744.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63744.html