Principaux documents
SY3H7CF28DEB
Synthonix Corporation
5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
Clé InChI
WQAABVMKMRFARY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63473.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63473.html