Principaux documents
SY3H7CF28C21
Synthonix Corporation
(3-Amino-4-bromophenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-amino-4-bromophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4,9H2
Clé InChI
VJLXWTVCZAXNHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63987.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63987.html