Documents
SY3H7CF28C0B
Synthonix Corporation
2-amino-7-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-7-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C11H14N4O4/c12-11-13-9-5(10(18)14-11)1-2-15(9)8-3-6(17)7(4-16)19-8/h1-2,6-8,16-17H,3-4H2,(H3,12,13,14,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
PFCLMNDDPTZJHQ-XLPZGREQSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63637.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63637.html