Principaux documents
SY3H7CF28C01
Synthonix Corporation
(4-Aminopyridine-2,6-diyl)dimethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-aminopyridine-2,6-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-5-1-6(3-10)9-7(2-5)4-11/h1-2,10-11H,3-4H2,(H2,8,9)
Clé InChI
DCTUDWALVLSNML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63487.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63487.html