Principaux documents
SY3H6E416CD0
Synthonix Corporation
4-(4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-1-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.55
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(4-((1R,5S)-8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-1-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl)aniline
Inchi Code
1S/C25H30N6O3/c26-17-3-1-16(2-4-17)22-28-23(30-14-19-5-6-20(15-30)34-19)21-13-27-31(24(21)29-22)18-7-9-25(10-8-18)32-11-12-33-25/h1-4,13,18-20H,5-12,14-15,26H2
Clé InChI
IVPDYDHTKYINMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65171.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65171.html