Principaux documents
SY3H6E416A3F
Synthonix Corporation
Spiro[cyclohexane-1,1'-isochroman]-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[cyclohexane-1,1'-isochroman]-4-one
Inchi Code
1S/C14H16O2/c15-12-5-8-14(9-6-12)13-4-2-1-3-11(13)7-10-16-14/h1-4H,5-10H2
Clé InChI
NQSJYXXNSYQYCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63107.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63107.html