Principaux documents
SY3H6E416875
Synthonix Corporation
Isopropenyl p-nitrophenyl carbonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-nitrophenyl prop-1-en-2-yl carbonate
Inchi Code
1S/C10H9NO5/c1-7(2)15-10(12)16-9-5-3-8(4-6-9)11(13)14/h3-6H,1H2,2H3
Clé InChI
RAYSDFXTXTZOJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64600.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64600.html