Principaux documents
SY3H6E416840
Synthonix Corporation
Isopropyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
isopropyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2O2/c1-4(2)14-7(13)5-3-11-8(10)12-6(5)9/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
YRJUHXRUVTWBKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62626.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62626.html