Principaux documents
SY3H6E41599F
Synthonix Corporation
5-(4-Isopropylphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.33
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-isopropylphenyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14O2S/c1-9(2)10-3-5-11(6-4-10)12-7-8-13(17-12)14(15)16/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
NKIODYGXPIOIST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61735.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61735.html