Principaux documents
SY3H6E415783
Synthonix Corporation
methyl (2S)-3-(4-methylphenyl)sulfonyloxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.43
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}propanoate
Inchi Code
1S/C16H23NO7S/c1-11-6-8-12(9-7-11)25(20,21)23-10-13(14(18)22-5)17-15(19)24-16(2,3)4/h6-9,13H,10H2,1-5H3,(H,17,19)/t13-/m0/s1
Clé InChI
VVBLIPVUGGNLGW-ZDUSSCGKSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66962.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66962.html