Principaux documents
SY3H6E4149A4
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-7-11(13)9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,13H,1H3
Clé InChI
IVAXJJJTBDVHEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62040.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62040.html