Principaux documents
SY3H6E414999
Synthonix Corporation
2-(Methylthio)-8-nitro-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[e][1,3]thiazin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(methylthio)-8-nitro-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[e][1,3]thiazin-4-one
Inchi Code
1S/C10H5F3N2O3S2/c1-19-9-14-8(16)5-2-4(10(11,12)13)3-6(15(17)18)7(5)20-9/h2-3H,1H3
Clé InChI
NEQVMYXCMMDUHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61913.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61913.html