Principaux documents
SY3H6E41496F
Synthonix Corporation
Methyl 2-fluoro-3,5-dimethoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-fluoro-3,5-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO4/c1-13-6-4-7(10(12)15-3)9(11)8(5-6)14-2/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
IALAUVYODBSDEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61730.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61730.html