Principaux documents
SY3H6E414931
Synthonix Corporation
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6F3N3O2/c1-11-6-5(13(14)15)2-4(3-12-6)7(8,9)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
UFFBYIGPCGICNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61292.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61292.html