Principaux documents
SY3H6E41484B
Synthonix Corporation
(5-Iodo-2-methylphenyl)(5-phenylthiophen-2-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-iodo-2-methylphenyl)(5-phenylthiophen-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H13IOS/c1-12-7-8-14(19)11-15(12)18(20)17-10-9-16(21-17)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3
Clé InChI
SVKDOCSCNPQPLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66667.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66667.html