Principaux documents
SY3H6E4147D7
Synthonix Corporation
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3,13H
Clé InChI
MDBVIOUGHSKRMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68932.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68932.html