Principaux documents
SY3H6E414665
Synthonix Corporation
(6-Fluoropyridin-2-yl)-methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(6-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
OWTCZNAMUJIMOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/67771.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67771.html