Principaux documents
SY3H6E4132B3
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[d]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H4FNS/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
Clé InChI
BGSRFMFTXMPTSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61570.html