Principaux documents
SY3H6E4130F5
Synthonix Corporation
ethyl 2-((5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazin-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl [(5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydro-2-pyrazinyl]acetate
Inchi Code
1S/C13H22N2O4/c1-6-19-10(16)7-9-12(17-4)15-11(8(2)3)13(14-9)18-5/h8,14-15H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
YXAFYDHQYRKMKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65437.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65437.html